Imprimer
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3,5-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-Dichloro-4-hydroxyphenylboronic Acid Pinacol Ester
D4201-1G D4201-5G
TCIAD4201-1GEA 152 EUR
TCIAD4201-1G TCIAD4201-5G
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol
Formule: C₁₂H₁₅BCl₂O₃
MW: 288.96 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Numéro MDL: MFCD20526385
Numéro CAS: 1003298-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C