Imprimer
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane
D4195-5G D4195-25G
TCIAD4195-5GEA 68.2 EUR
TCIAD4195-5G TCIAD4195-25G
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Formule: C₁₁H₁₅BO₂
MW: 190.05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663851
Numéro CAS: 5123-13-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C