Imprimer
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
D4194-1G D4194-5G
TCIAD4194-1GEA 79.2 EUR
TCIAD4194-1G TCIAD4194-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Numéro MDL: MFCD03412066
Numéro CAS: 373384-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %