Imprimer
5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4183-1G D4183-5G
TCIAD4183-1GEA 391 EUR
TCIAD4183-1G TCIAD4183-5G
5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene ≥97.0% (par GC)
5,5'-Dibromo-3,3'-dihexyl-2,2'-bithiophene
Formule: C₂₀H₂₈Br₂S₂
MW: 492.37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23380207
Numéro CAS: 170702-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %