Imprimer
Etidronate disodium hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D4159-5G D4159-25G
TCIAD4159-5GEA 64.9 EUR
TCIAD4159-5G TCIAD4159-25G
Etidronate disodium hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Etidronate disodium hydrate
Formule: C₂H₆Na₂O₇P₂·H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00152567
Numéro CAS: 7414-83-7
EINECS: 231-025-7
Merck Index: 14,03863
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e761632b19d1153069f2d5fd5cdfce2a22dbc30a&vid=e5264051bdb6d234170d1a3f2f8e8455ddfd6bb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (after drying)
Drying loss max. 5.0 %