Imprimer
Dibenzothiophene-5,5-dioxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzothiophene Sulphone, Dibenzothiophene dioxide, Dibenzosulpholane, Dibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide
D4153-25G D4153-5G
TCIAD4153-25GEA 152 EUR
TCIAD4153-25G TCIAD4153-5G
Dibenzothiophene-5,5-dioxide ≥98.0% (par GC)
Dibenzothiophene-5,5-dioxide
Formule: C₁₂H₈O₂S
MW: 216.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004970
Numéro CAS: 1016-05-3
EINECS: 213-805-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C