4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4,6-Dichloro-2-(methanesulphonyl)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-methylsulphonylpyrimidine
D4135-1G
D4135-5G
TCIAD4135-1GEA
27.5
EUR
TCIAD4135-1G
TCIAD4135-5G
4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,6-Dichloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formule:
C₅H₄Cl₂N₂O₂S |
Numéro MDL:
MFCD00672147 Numéro CAS: 4489-34-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |