Imprimer
(S)-O-Desmethylraclopride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-3,5-Dichloro-N-((1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl)-2,6-dihydroxybenzamide, (S)-3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide
D4134-200MG D4134-1G
TCIAD4134-200MGEA 61.6 EUR
TCIAD4134-200MG TCIAD4134-1G
(S)-O-Desmethylraclopride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-O-Desmethylraclopride
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₃
Numéro MDL: MFCD02179385
Numéro CAS: 119670-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=1,DMSO)