Imprimer
Doxycycline hyclate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4116-5G D4116-25G
TCIAD4116-5GEA 28.6 EUR
TCIAD4116-5G TCIAD4116-25G
Doxycycline hyclate ≥97.0% (par HPLC)
Doxycycline hyclate
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₈·HCl·0.5H₂O·0.5C₂H₆O
Numéro MDL: MFCD07357237
Numéro CAS: 24390-14-5
Merck Index: 14,03440
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -100 to -107 deg (C=1, 0.01mol/L HCl (MeOH))
Water 1.4 to 2.8 %