Imprimer
Diethyl-3,3'-iminodipropionate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4111-1G D4111-5G
TCIAD4111-1GEA 93.5 EUR
TCIAD4111-1G TCIAD4111-5G
Diethyl-3,3'-iminodipropionate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diethyl-3,3'-iminodipropionate
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Point d'ébullition: 139°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14705114
Numéro CAS: 3518-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %