Imprimer
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4107-25G D4107-5G
TCIAD4107-25GEA 140 EUR
TCIAD4107-25G TCIAD4107-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00002894
Numéro CAS: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C