Imprimer
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Diamino-4,5-dibromobenzene, 4,5-Dibromobenzene-1,2-diamine
D4062-5G D4062-25G
TCIAD4062-5GEA 91.3 EUR
TCIAD4062-5G TCIAD4062-25G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Formule: C₆H₆Br₂N₂
Numéro MDL: MFCD00795598
Numéro CAS: 49764-63-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %