Imprimer
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4056-1G D4056-5G
TCIAD4056-1GEA 53.9 EUR
TCIAD4056-1G TCIAD4056-5G
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine ≥98.0% (par GC)
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formule: C₆H₄Br₂O₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01651770
Numéro CAS: 174508-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C