≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms:
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate
D4005-1G
D4005-5G
TCIAD4005-1GEA
30.8
EUR
TCIAD4005-1G
TCIAD4005-5G
≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Formule:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O MW: 371.144 g/mol Point de fusion: 300 Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00066288 Numéro CAS: 333338-18-4 EINECS: 224-246-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 28.0 to 30.0 % |
Alkaline Phosphatase detection test | to pass test |