Imprimer
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Nitropyridine-2,4-diol
D4002-25G D4002-5G
TCIAD4002-25GEA 162 EUR
TCIAD4002-25G TCIAD4002-5G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₄
Point de fusion: 264°C
Numéro MDL: MFCD01075671
Numéro CAS: 89282-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b6c09bc08e661bc1b9c26fa815bfa301a6cc30e&vid=3356c9226c4829038e48681e481194d445807ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %