Imprimer
Diethyl-2,5-dibromoterephthalate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3995-25G D3995-5G
TCIAD3995-25GEA 328 EUR
TCIAD3995-25G TCIAD3995-5G
Diethyl-2,5-dibromoterephthalate ≥98.0% (par GC)
Diethyl-2,5-dibromoterephthalate
Formule: C₁₂H₁₂Br₂O₄
Point d'ébullition: 335°C
Numéro MDL: MFCD12407163
Numéro CAS: 18013-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C