4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Rhein, Rhubarb Yellow, Cassic Acid, 4,5-Dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
D3986-1G
D3986-200MG
TCIAD3986-1GEA
62.7
EUR
TCIAD3986-1G
TCIAD3986-200MG
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid
Formule:
C₁₅H₈O₆ MW: 284.22 g/mol Point de fusion: 321°C |
Numéro MDL:
MFCD00009618 Numéro CAS: 478-43-3 EINECS: 207-521-4 Merck Index: 14,08176 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |