Imprimer
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D3979-25G D3979-5G
TCIAD3979-25GEA 146 EUR
TCIAD3979-25G TCIAD3979-5G
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃F₂NO
MW: 261.70 g/mol
Numéro MDL: MFCD01313310
Numéro CAS: 106266-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %