Imprimer
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid
D3974-1G D3974-5G
TCIAD3974-1GEA 29.7 EUR
TCIAD3974-1G TCIAD3974-5G
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid
Formule: C₁₅H₁₅BO₂
MW: 238.09 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704227
Numéro CAS: 333432-28-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %