Imprimer
4,4-Diéthoxy-N,N-diméthyl-1-butanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutylamine, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine
D3973-25G D3973-5G
TCIAD3973-25GEA 75.9 EUR
TCIAD3973-25G TCIAD3973-5G
4,4-Diéthoxy-N,N-diméthyl-1-butanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4-Diéthoxy-N,N-diméthyl-1-butanamine
Formule: C₁₀H₂₃NO₂
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671479
Numéro CAS: 1116-77-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57e42b611cd06e905f1a754e1fbb029d6741f317&vid=57e42b611cd06e905f1a754e1fbb029d6741f317&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %