Imprimer
3,6-Di(2-thiényl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,6-Di(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione
D3969-1G D3969-5G
TCIAD3969-1GEA 73.7 EUR
TCIAD3969-1G TCIAD3969-5G
3,6-Di(2-thiényl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥95.0% (par HPLC, azote total)
3,6-Di(2-thiényl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
Formule: C₁₄H₈N₂O₂S₂
MW: 300.35 g/mol
Numéro MDL: MFCD20257907
Numéro CAS: 850583-75-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %