di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
D3964-1G
D3964-5G
TCIAD3964-1GEA
24.2
EUR
TCIAD3964-1G
TCIAD3964-5G
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté
Formule:
C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002135 Numéro CAS: 13408-09-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 27.0 to 32.0 % |
Disodium alpha-glycerophosphate | max. 4.0 % |
Phosphatase inhibition test | to pass test |