Imprimer
Disodium pamidronate, hydraté ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pamidronate disodium, Pamidronic acid disodium salt, Disodium 3-Amino-1-hydroxypropane-1,1-diphosphonate, Sodium (3-amino-1-hydroxypropane-1,1-diyl)bis(hydrogen phosphonate)
D3921-1G D3921-100MG
TCIAD3921-1GEA 422 EUR
TCIAD3921-1G TCIAD3921-100MG
Disodium pamidronate, hydraté ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Disodium pamidronate
Formule: C₃H₉NNa₂O₇P₂·xH₂O
MW: 279.03 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11045314
Numéro CAS: 57248-88-1
EINECS: 260-647-1
Merck Index: 14,07003
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 25.0 %