Imprimer
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Dibromomaleimide
D3910-1G D3910-5G
TCIAD3910-1GEA 63.8 EUR
TCIAD3910-1G TCIAD3910-5G
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C4HBr2NO2
MW: 254.8600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185696
Numéro CAS: 1122-10-7
ONU: 1759
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %