Imprimer
4,5-Dimethoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Trifluoromethanesulphonate ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,5-Dimethoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic Acid 4,5-Dimethoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Ester
D3883-1G D3883-5G
TCIAD3883-1GEA 140 EUR
TCIAD3883-1G TCIAD3883-5G
4,5-Dimethoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Trifluoromethanesulphonate ≥90.0% (par GC)
4,5-Dimethoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl Trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₂H₁₇F₃O₅SSi
MW: 358.40 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 866252-52-0
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %