Imprimer
1,3-Dimesitylimidazol-2-ylidene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene, IMes, 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene
D3870-1G D3870-5G
TCIAD3870-1GEA 127 EUR
TCIAD3870-1G TCIAD3870-5G
1,3-Dimesitylimidazol-2-ylidene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Dimesitylimidazol-2-ylidene
Formule: C₂₁H₂₄N₂
Point de fusion: 155°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09265338
Numéro CAS: 141556-42-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %