1,3-Di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine-2-oxide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D3846-1G
D3846-5G
TCIAD3846-1GEA
81.4
EUR
TCIAD3846-1G
TCIAD3846-5G
1,3-Di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine-2-oxide ≥95.0% (par GC)
1,3-Di-tert-butyl-1,3,2-diazaphospholidine-2-oxide
Formule:
C₁₀H₂₃N₂OP MW: 218.28 g/mol |
Numéro CAS:
854929-38-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |