Imprimer
1-[2-(Di-tert-butylphosphino)phenyl]-3,5-diphenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-(Di-tert-butylphosphino)phenyl)-3,5-diphenyl-1H-pyrazole
D3834-1G D3834-5G
TCIAD3834-1GEA 58.3 EUR
TCIAD3834-1G TCIAD3834-5G
1-[2-(Di-tert-butylphosphino)phenyl]-3,5-diphenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-[2-(Di-tert-butylphosphino)phenyl]-3,5-diphenyl-1H-pyrazole
Formule: C₂₉H₃₃N₂P
Numéro MDL: MFCD09038823
Numéro CAS: 628333-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C