Imprimer
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate, Ethyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate
D3833-25G D3833-5G
TCIAD3833-25GEA 60.5 EUR
TCIAD3833-25G TCIAD3833-5G
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Formule: C₁₇H₁₇NO₂
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00010590
Numéro CAS: 69555-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C