Imprimer
Diphenyl-ɑ-chlorobenzylphosphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ɑ-Chlorobenzylphosphonic Acid Diphenyl Ester
D3824-1G D3824-5G
TCIAD3824-1GEA 58.3 EUR
TCIAD3824-1G TCIAD3824-5G
Diphenyl-ɑ-chlorobenzylphosphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Diphenyl-alpha-chlorobenzylphosphonate
Formule: C₁₉H₁₆ClO₃P
Point d'ébullition: 210°C
Numéro CAS: 58263-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %