Imprimer
1,3-Dioxan-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethylene Carbonate
D3821-5G D3821-25G
TCIAD3821-5GEA 193 EUR
TCIAD3821-5G TCIAD3821-25G
1,3-Dioxan-2-one ≥98.0% (par GC)
1,3-Dioxan-2-one
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00010440
Numéro CAS: 2453-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C