Imprimer
Acide 3-(dodécylsulfanyl)propanoïque ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Laurylthio)propionic Acid
D3814-25G D3814-500G
TCIAD3814-25GEA 35.2 EUR
TCIAD3814-25G TCIAD3814-500G
Acide 3-(dodécylsulfanyl)propanoïque ≥90.0% (par GC)
Acide 3-(dodécylsulfanyl)propanoïque
Formule: C₁₅H₃₀O₂S
Numéro CAS: 1462-52-8
EINECS: 215-967-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C