Di-mu-chlorobis[5-chloro-2-[(4-chlorophenyl)(hydroxyimino)methyl]phenyl]palladium(II) dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Najera Catalyst I
D3806-1G
D3806-250MG
TCIAD3806-1GEA
286
EUR
TCIAD3806-1G
TCIAD3806-250MG
Di-mu-chlorobis[5-chloro-2-[(4-chlorophenyl)(hydroxyimino)methyl]phenyl]palladium(II) dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Di-mu-chlorobis[5-chloro-2-[(4-chlorophenyl)(hydroxyimino)methyl]phenyl]palladium(II) dimer
Formule:
C₂₆H₁₆Cl₆N₂O₂Pd₂ MW: 813.97 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD09038424 Numéro CAS: 287410-78-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Amber powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 95.0 % |