Imprimer
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D3775-1G D3775-25G D3775-5G
TCIAD3775-1GEA 17.6 EUR
TCIAD3775-1G TCIAD3775-25G TCIAD3775-5G
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Formule: C₁₃H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00005951
Numéro CAS: 1149-23-1
EINECS: 214-561-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %