Imprimer
2,2'-Dithienyl disulphide ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Di(thiophen-2-yl)disulphane, Di(2-thienyl) Disulphide
D3774-1G D3774-5G
TCIAD3774-1GEA 50.6 EUR
TCIAD3774-1G TCIAD3774-5G
2,2'-Dithienyl disulphide ≥97.0% (par HPLC)
2,2'-Dithienyl disulphide
Formule: C₈H₆S₄
MW: 230.38 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00066333
Numéro CAS: 6911-51-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C