Imprimer
Diazolidinyl urea ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D3769-25G D3769-250G
TCIAD3769-25GEA 26.4 EUR
TCIAD3769-25G TCIAD3769-250G
Diazolidinyl urea ≥97.0% (sur base azote total)
Diazolidinyl urea
Formule: C₈H₁₄N₄O₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03547942
Numéro CAS: 78491-02-8
EINECS: 278-928-2
Merck Index: 14,03000
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %