Imprimer
Diallyl-1,4-cyclohexanedicarboxylate (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3768-25G D3768-250G
TCIAD3768-25GEA 71.5 EUR
TCIAD3768-25G TCIAD3768-250G
Diallyl-1,4-cyclohexanedicarboxylate (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Diallyl-1,4-cyclohexanedicarboxylate (cis and trans mixture)
Formule: C₁₄H₂₀O₄
Numéro MDL: MFCD00050452
Numéro CAS: 20306-22-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)