Imprimer
Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid diethyl ester, Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
D3765-25G D3765-5G
TCIAD3765-25GEA 121 EUR
TCIAD3765-25G TCIAD3765-5G
Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₄
MW: 254.2800 g/mol
Numéro MDL: MFCD08062365
Numéro CAS: 144689-94-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C