Imprimer
Dibromoisocyanuric acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DBI, 1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6-trione
D3753-25G D3753-5G
TCIAD3753-25GEA 201 EUR
TCIAD3753-25G TCIAD3753-5G
Dibromoisocyanuric acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dibromoisocyanuric acid
Formule: C₃HBr₂N₃O₃
MW: 286.87 g/mol
Point de fusion: 309°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00463941
Numéro CAS: 15114-43-9
ONU: 3085
ADR: 5.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %