Imprimer
1,2-Di(4-pyridyl)ethane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Ethylenedipyridine, 1,2-Di(pyridin-4-yl)ethane, 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
D3752-1G D3752-5G
TCIAD3752-1GEA 38.5 EUR
TCIAD3752-1G TCIAD3752-5G
1,2-Di(4-pyridyl)ethane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00006451
Numéro CAS: 4916-57-8
EINECS: 225-543-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C