N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylformamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N-methylformamide, N-Formyl-N,N',N'-trimethylethylenediamine
D3724-25G
D3724-5G
TCIAD3724-25GEA
157
EUR
TCIAD3724-25G
TCIAD3724-5G
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylformamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylformamide
Formule:
C₆H₁₄N₂O Point d'ébullition: 96°C Point d'éclair: 70°C |
Numéro MDL:
MFCD04039895 Numéro CAS: 105669-53-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |