Imprimer
1,4-Di(2-thienyl)-1,4-butanedione ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3712-1G D3712-5G
TCIAD3712-1GEA 57.2 EUR
TCIAD3712-1G TCIAD3712-5G
1,4-Di(2-thienyl)-1,4-butanedione ≥95.0% (par GC)
1,4-Di(2-thienyl)-1,4-butanedione
Formule: C₁₂H₁₀O₂S₂
Numéro MDL: MFCD00208362
Numéro CAS: 13669-05-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C