Imprimer
Dimethyl3,4-dihydroxy-2,5-thiophenedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dihydroxy-2,5-thiophenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
D3682-1G D3682-5G
TCIAD3682-1GEA 88 EUR
TCIAD3682-1G TCIAD3682-5G
Dimethyl3,4-dihydroxy-2,5-thiophenedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl3,4-dihydroxy-2,5-thiophenedicarboxylate
Formule: C₈H₈O₆S
Numéro MDL: MFCD01860087
Numéro CAS: 58416-04-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C