Imprimer
2'-Désoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D3642-1G D3642-5G
TCIAD3642-1GEA 175 EUR
TCIAD3642-1G TCIAD3642-5G
2'-Désoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-Désoxy-5-fluorocytidine
Formule: C₉H₁₂FN₃O₄
Point de fusion: 196°C
Numéro MDL: MFCD00077348
Numéro CAS: 10356-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +65.0 to +75.0 deg (C=1, H2O)