Imprimer
2,6-Dimethylpyridin-4-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxypyridine
D3638-1G D3638-5G
TCIAD3638-1GEA 55 EUR
TCIAD3638-1G TCIAD3638-5G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol ≥98.0% (par GC)
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123.1525 g/mol
Point d'ébullition: 351°C
Numéro MDL: MFCD00956021
Numéro CAS: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C