Imprimer
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3630-25G D3630-5G
TCIAD3630-25GEA 206 EUR
TCIAD3630-25G TCIAD3630-5G
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Point d'ébullition: 79°C
Numéro MDL: MFCD02258541
Numéro CAS: 2049-70-9
EINECS: 218-070-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %