Imprimer
2'-Désoxy-2'-fluorouridine ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine, 1-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
D3615-1G D3615-5G
TCIAD3615-1GEA 39.6 EUR
TCIAD3615-1G TCIAD3615-5G
2'-Désoxy-2'-fluorouridine ≥97.0% (par HPLC)
2'-Désoxy-2'-fluorouridine
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD01317293
Numéro CAS: 784-71-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +50.0 to +56.0 deg (C=0.3, H2O)