Imprimer
3,3'-Dibromo-4,4'-biphényldiol  ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D3602-1G D3602-5G
TCIAD3602-1GEA 190 EUR
TCIAD3602-1G TCIAD3602-5G
3,3'-Dibromo-4,4'-biphényldiol  ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,3'-Dibromo-4,4'-biphényldiol 
Formule: C₁₂H₈Br₂O₂
Numéro MDL: MFCD10566892
Numéro CAS: 189039-64-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C