Imprimer
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Diethylamino)phenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D3601-1G D3601-5G
TCIAD3601-1GEA 147 EUR
TCIAD3601-1G TCIAD3601-5G
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (par GC)
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Formule: C₁₆H₂₆BNO₂
MW: 275.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD10000956
Numéro CAS: 920304-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %