Imprimer
2,5-Dibenzylidènecyclopentanone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D3597-25G D3597-5G
TCIAD3597-25GEA 352 EUR
TCIAD3597-25G TCIAD3597-5G
2,5-Dibenzylidènecyclopentanone ≥98.0% (par HPLC)
2,5-Dibenzylidènecyclopentanone
Formule: C₁₉H₁₆O
Numéro MDL: MFCD00019321
Numéro CAS: 895-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C